5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310928-1G OR310928-500MG
APOSOR310928-1GEA 894 EUR InStock
APOSOR310928-1G APOSOR310928-500MG
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Formule: C₁₇H₁₉IO₄S
MW: 446,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20486951
Numéro CAS: 865305-64-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité