8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310941-1G OR310941-5G
APOSOR310941-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR310941-1G APOSOR310941-5G
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₇NO·ClH
MW: 251,752 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659471
Numéro CAS: 83393-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité