2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310962-1G OR310962-500MG
APOSOR310962-1GEA 671 EUR InStock
APOSOR310962-1G APOSOR310962-500MG
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
2-(2,6-Dichlorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₀H₉Cl₂N
MW: 214,091 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036576
Numéro CAS: 959139-99-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité