1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR310964-1G OR310964-500MG OR310964-250MG
APOSOR310964-1GEA 132 EUR InStock
APOSOR310964-1G APOSOR310964-500MG APOSOR310964-250MG
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(2-bromoethyl)benzene
Formule: C₈H₈Br₂
MW: 263,957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00027929
Numéro CAS: 1074-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité