(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR310968-1G OR310968-500MG
APOSOR310968-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR310968-1G APOSOR310968-500MG
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
(2S)-5-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
MW: 213,704 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443937
Numéro CAS: 58349-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité