2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxynaphthalene-1-boronic acid pinacol ester
OR310979-1G OR310979-5G
APOSOR310979-1GEA 151 EUR InStock
APOSOR310979-1G APOSOR310979-5G
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(4-Methoxynaphthalen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₇H₂₁BO₃
MW: 284,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22414634
Numéro CAS: 269410-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité