2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 416 EUR InStock
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₂
MW: 241,081 g/mol
Point de fusion: 122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03196280
Numéro CAS: 77255-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité