[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-N'-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)formimidamide
OR311272-1G OR311272-5G OR311272-25G
APOSOR311272-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR311272-1G APOSOR311272-5G APOSOR311272-25G
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
Formule: C₅H₇N₃S₃
MW: 205,324 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19704304
Numéro CAS: 1192027-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité