Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR312113-1G OR312113-250MG
APOSOR312113-1GEA 967 EUR InStock
APOSOR312113-1G APOSOR312113-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-diamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₀N₂·2ClH
MW: 171,068 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19211809
Numéro CAS: 147927-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité