6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
OR312258-5G
APOSOR312258-5GEA 111 EUR InStock
APOSOR312258-5G
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formule: C₇H₁₃N·ClH
MW: 147,646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14581272
Numéro CAS: 1037834-62-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité