tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312382-1G OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR312382-1G APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇NO₄
MW: 227,257 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105989
Numéro CAS: 1408075-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité