tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR312435-100MG OR312435-1G OR312435-250MG
APOSOR312435-100MGEA 95.7 EUR InStock
APOSOR312435-100MG APOSOR312435-1G APOSOR312435-250MG
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27987307
Numéro CAS: 1638767-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité