tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR312464-1G OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA 3360 EUR InStock
APOSOR312464-1G APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇BrO₂
MW: 261,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29037328
Numéro CAS: 138732-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité