Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312493-1G OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR312493-1G APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,249 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23135544
Numéro CAS: 826-45-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité