(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR312529-1G OR312529-250MG
APOSOR312529-1GEA 2670 EUR InStock
APOSOR312529-1G APOSOR312529-250MG
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,159 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29060095
Numéro CAS: 53578-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité