8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Benzyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
OR313002-1G OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA 235 EUR InStock
APOSOR313002-1G APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Formule: C₁₄H₁₉N₃O
MW: 245,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13152416
Numéro CAS: 170921-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité