7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-7-carbonitrile
OR313006-1G OR313006-250MG
APOSOR313006-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR313006-1G APOSOR313006-250MG
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Cyano-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094745
Numéro CAS: 149355-52-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité