4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR313016-1G OR313016-250MG
APOSOR313016-1GEA 128 EUR InStock
APOSOR313016-1G APOSOR313016-250MG
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₃Cl₂N₃
MW: 200,025 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846204
Numéro CAS: 175358-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité