N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
OR313034-1G OR313034-250MG
APOSOR313034-1GEA 289 EUR InStock
APOSOR313034-1G APOSOR313034-250MG
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₉NO₄
MW: 277,316 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861548
Numéro CAS: 170097-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité