4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Formylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR313065-1G OR313065-5G
APOSOR313065-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR313065-1G APOSOR313065-5G
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Formylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClO₃S
MW: 204,631 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861215
Numéro CAS: 85822-16-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité