Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313076-1G OR313076-5G
APOSOR313076-1GEA 347 EUR InStock
APOSOR313076-1G APOSOR313076-5G
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19440853
Numéro CAS: 388109-26-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité