Isothiazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR313078-1G
APOSOR313078-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR313078-1G
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369964
Numéro CAS: 10271-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité