3-Amino-1-n-boc-azepane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-aminoazepane-1-carboxylate
OR313087-1G OR313087-5G
APOSOR313087-1GEA 171 EUR InStock
APOSOR313087-1G APOSOR313087-5G
3-Amino-1-n-boc-azepane
3-Amino-1-n-boc-azepane
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,305 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738754
Numéro CAS: 609789-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité