(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 263 EUR InStock
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321293
Numéro CAS: 134003-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité