6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315866-1G OR315866-250MG
APOSOR315866-1GEA 633 EUR InStock
APOSOR315866-1G APOSOR315866-250MG
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde 95%
6-Cyclopropylpyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255567
Numéro CAS: 208111-24-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité