5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315867-1G OR315867-250MG
APOSOR315867-1GEA 495 EUR InStock
APOSOR315867-1G APOSOR315867-250MG
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
5-Cyclopropylpyridine-2-carbonitrile
Formule: C₉H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13689136
Numéro CAS: 188918-74-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité