D-Cyclohexylglycinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: D-CHG-OL
OR316024-1G OR316024-250MG
APOSOR316024-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR316024-1G APOSOR316024-250MG
D-Cyclohexylglycinol
D-Cyclohexylglycinol
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143,227 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112588
Numéro CAS: 85711-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité