1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride, 1-(3-Aminoazetidin-1-yl)ethanone hydrochloride
OR317198-1G OR317198-250MG
APOSOR317198-1GEA 169 EUR InStock
APOSOR317198-1G APOSOR317198-250MG
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride 95%
1-Acetyl-3-aminoazetidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀N₂O·ClH
MW: 150,607 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23703584
Numéro CAS: 1462921-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité