1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR317312-1G OR317312-500MG
APOSOR317312-1GEA 1450 EUR InStock
APOSOR317312-1G APOSOR317312-500MG
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane 97%
1-Boc-6-hydroxy-1-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22415220
Numéro CAS: 1363381-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité