2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 7-oxo-2-azaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate
OR317318-1G
APOSOR317318-1GEA 220 EUR InStock
APOSOR317318-1G
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected 95+%
2-Azaspiro[3.5]nonan-7-one, NBOC protected
Formule: C₁₃H₂₁NO₃
MW: 239,311 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22566155
Numéro CAS: 1363381-22-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité