3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)benzoic acid, 3-Carboxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-carboxyphenyl)ethan-1-one
OR3200-5G OR3200-1G OR3200-25G
APOSOR3200-5GEA 149 EUR InStock
APOSOR3200-5G APOSOR3200-1G APOSOR3200-25G
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
3-(Bromoacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇BrO₃
MW: 243,054 g/mol
Point de fusion: 150…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789105
Numéro CAS: 62423-73-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité