(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
OR32010-1G OR32010-5G
APOSOR32010-1GEA 339 EUR InStock
APOSOR32010-1G APOSOR32010-5G
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00172108
Numéro CAS: 106129-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité