N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32014-1G OR32014-5G
APOSOR32014-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR32014-1G APOSOR32014-5G
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide 95%
N-(2,4-Dichlorophenyl)-3-oxobutanamide
Formule: C₁₀H₉Cl₂NO₂
MW: 246,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085383
Numéro CAS: 17223-66-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité