2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32078-1G OR32078-5G
APOSOR32078-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR32078-1G APOSOR32078-5G
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione 95%
2-[(4-Methoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione
Formule: C₁₇H₁₅NO₃
MW: 281,306 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00974750
Numéro CAS: 217493-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité