(S)-2-Phenylpiperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321201-100MG OR321201-1G OR321201-250MG
APOSOR321201-100MGEA 75.4 EUR InStock
APOSOR321201-100MG APOSOR321201-1G APOSOR321201-250MG
(S)-2-Phenylpiperidine 95%
(S)-2-Phenylpiperidine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,244 g/mol
Densité: 0.9835 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06762615
Numéro CAS: 70665-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité