2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321263-1G OR321263-250MG
APOSOR321263-1GEA 203 EUR InStock
APOSOR321263-1G APOSOR321263-250MG
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
2-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
MW: 213,704 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30063175
Numéro CAS: 1616370-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité