tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321305-1G
APOSOR321305-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR321305-1G
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-cyanopiperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₇N₃O₂
MW: 211,261 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991479
Numéro CAS: 859518-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité