1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321317-1G OR321317-250MG
APOSOR321317-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR321317-1G APOSOR321317-250MG
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one 97%
1-(1-Ethyl-4-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11044344
Numéro CAS: 1187732-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité