N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321412-1G OR321412-250MG
APOSOR321412-1GEA 734 EUR InStock
APOSOR321412-1G APOSOR321412-250MG
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
N-Methyl-3-(piperidin-4-yl)benzamide hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈N₂O·2ClH
MW: 291,217 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29056884
Numéro CAS: 1221279-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité