4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321413-1G OR321413-250MG
APOSOR321413-1GEA 647 EUR InStock
APOSOR321413-1G APOSOR321413-250MG
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
4-(Piperidin-4-yl)isoquinoline dihydrochloride
Formule: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
MW: 285,212 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31629927
Numéro CAS: 2244087-11-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité