3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321504-1G OR321504-250MG
APOSOR321504-1GEA 799 EUR InStock
APOSOR321504-1G APOSOR321504-250MG
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
3-(Piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O·ClH
MW: 240,729 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409589-71-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité