rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321538-1G OR321538-250MG
APOSOR321538-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR321538-1G APOSOR321538-250MG
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
rac-(R)-2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)pyrrolidin-3-yl)acetic acid
Formule: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351,396 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179121
Numéro CAS: 868523-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité