Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonyl)piperidine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR32158-1G
APOSOR32158-1GEA 224 EUR InStock
APOSOR32158-1G
1-(4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonyl)piperidine 95%
1-(4-Bromo-1H-pyrrole-2-carbonyl)piperidine


Formule: C₁₀H₁₃BrN₂O
MW: 257,127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021325
Numéro CAS: 900019-45-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité