7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322740-100MG OR322740-1G OR322740-250MG
APOSOR322740-100MGEA 101 EUR InStock
APOSOR322740-100MG APOSOR322740-1G APOSOR322740-250MG
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
7-Methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585353
Numéro CAS: 1031417-41-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité