4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322936-1G OR322936-500MG
APOSOR322936-1GEA 731 EUR InStock
APOSOR322936-1G APOSOR322936-500MG
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
4-(Azepan-1-yl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06357359
Numéro CAS: 50333-45-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité