8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methylquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
OR323138-5G
APOSOR323138-5GEA 161 EUR InStock
APOSOR323138-5G
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione 97%
8-Methylquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02167411
Numéro CAS: 67449-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité