Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR323200-1G OR323200-5G
APOSOR323200-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR323200-1G APOSOR323200-5G
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Ethyl 2-(4-bromobenzamido)acetate
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₃
MW: 286,122 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00701884
Numéro CAS: 207864-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité