(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32473-1G OR32473-25G OR32473-5G
APOSOR32473-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32473-1G APOSOR32473-25G APOSOR32473-5G
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one 95%
(2E)-1-(5-Chlorothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formule: C₉H₁₀ClNOS
MW: 215,7 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617978
Numéro CAS: 1276536-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité