N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32477-1G OR32477-5G
APOSOR32477-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR32477-1G APOSOR32477-5G
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide 95%
N-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethyl]formamide
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012208
Numéro CAS: 14301-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité