Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-(phenylformamido)prop-2-enoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32527-1G OR32527-25G OR32527-5G
APOSOR32527-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR32527-1G APOSOR32527-25G APOSOR32527-5G
Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-(phenylformamido)prop-2-enoate 95%
Methyl (2Z)-3-(dimethylamino)-2-(phenylformamido)prop-2-enoate
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202513
Numéro CAS: 125008-68-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité